Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11372043 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11372043
Brand: Thermo Scientific™ 074257
Brug denne HILIC-søjle til at tilbageholde og adskille meget polære molekyler, der ikke tilbageholdes ved omvendt-fase-kromatografi.
Adskil stærkt hydrofile molekyler ved hydrofil interaktion væskekromatografi vha Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 LC kolonner. Disse søjler tilbageholder og adskiller meget polære molekyler, der ikke tilbageholdes ved omvendt-fase-kromatografi. Deres højrente, sfæriske, porøse silicabase er kovalent modificeret med et proprietært hydrofilt lag. Denne kemi muliggør brugen af 5 20–% vandig mobil fase, samtidig med at affiniteten for polære analytter opretholdes. Prøvegennemstrømningen øges uden behov for at fordampe og rekonstituere prøver opløst i ikke-vandige opløsningsmidler.
Rugged and Reproducible Separations of Highly Polar Compounds:
  • Unique selectivity, complementary to reversed-phase columns
  • Enhanced sensitivity for MS detection
  • Hydrolytically stable
  • Rugged column packing
  • Broad application range, including separation of hydrophilic drugs and drug metabolites
Acclaim HILIC-10 LC columns are available in 3μm particle size and a variety of column formats: 4.6×150mm, for high-throughput routine analysis; 3.0×150mm, for high-throughput analysis with reduced solvent consumption; and 2.1×150mm, for LC-MS analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Proprietary Polar Group
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0.8 to 1.5 mL/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8500 psi (590 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 300 m²/g
Temperatur 70°C
Stationær fase Proprietary
Produktlinje Acclaim
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype HILIC
Endcapped Yes
Fase HILIC
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.