Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Sprængstof E2 HPLC kolonner
Artikelnummer. 11331883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2 μm
2.2μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11331883
Brand: Thermo Scientific™ 064309
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til baseline-opløsning af alle 14 sprængstoffer, der er anført i EPA-metode 531.2.
Opnå baseline-opløsning af alle 14 sprængstoffer, der er opført i EPA SW-846 Method 8330 med Thermo Scientific™ Acclaim™ Sprængstoffer E2 LC kolonner, nitroaromatics og nitraminer ved HPLC. Deres unikke kolonnekemi leverer overlegen opløsning med komplementære selektiviteter. Brug E1-kolonnen (tilgængelig separat) som en direkte erstatning for ODS-kolonner til primær analyse. Brug derefter E2-kolonnen som enten en primær eller en bekræftende kolonne. Ændr nemt adskillelsesbetingelserne for E2-søjlen for at rumme et bredere anvendelsesområde, herunder analyse af sprængstoffer uden for USA EPA-metode 8330.
Overlegen ydeevne til sprængstofanalyse
  • Reproducerbar ydeevne
  • Simple isokratiske elueringsbetingelser
  • Unikke selektiviteter til adskillelse af andre nitroaromatiske molekyler
  • Robuste søjler med god parti-til-parti-reproducerbarhed
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
  • Udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme behovene for specifikke applikationer
  • Kolonner giver overlegen opløsning med brugervenlighed
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,8 til 1,5 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Metal Urenhed <10,0 ppm total metal,< 3,0 ppm individuelt metal
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 50 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.