Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15237468 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15237468
Brand: Thermo Scientific™ 079009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til overlegen opløsning og høj-throughput-separation af carbonyler, dinitrophenylhydrazin (DNPH)-derivater af aldehyder og ketoner.
Brug Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 LC-søjler til overlegen opløsning og high-throughput-separation af dinitrophenylhydrazin (DNPH)-derivater af aldehyder og ketoner. Denne silica-baserede, omvendt-fase kolonne giver ideel selektivitet og baseline opløsning af DNPH derivater reguleret af forskellige officielle metoder, herunder US EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 og CARB 1004.
Overlegen ydeevne til udfordrende aldehyd- og ketonanalyse
  • Højeffektive adskillelser for fremragende UHPLC-ydelse
  • Robuste søjler med god parti-til-parti-reproducerbarhed
  • Gennemprøvede robuste metoder
Stort udvalg af kolonnedimensioner for at imødekomme dine analysebehov
  • 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser; mindre partikelstørrelser giver høj topeffektivitet til hurtig analyse
  • 2,1, 3,0 og 4,6 mm diametre; søjler med lille diameter (2,1 og 3,0 mm) bruger mindre opløsningsmidler og producerer mindre kemisk affald
  • 100, 150 og 250 mm længder
Til applikationer med høj gennemstrømning skal du xbruge 2,1 100 mm søjleformatet kombineret med høj lineær hastighed. Når der er behov for høj opløsningseffekt, skal du bruge en længere søjle (x2,1 150 mm) ved en optimal lineær hastighed for at opnå endnu bedre opløsning.
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Erklærede specialsøjler er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med brugervenlighed.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 0,4 til 0,8 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 50 °C
Stationær fase Carbonyl C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.