Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate HPLC Columns
Artikelnummer. p-4522850 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2 μm
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11312033
Brand: Thermo Scientific™ 072925
Achieve baseline separation of carbamate specified in U.S. EPA Method 531.2 with high-efficiency Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate LC Columns.
Opnå baseline-separation af carbamat-pesticider (N-methylcarbamat- og N-methylcarbamoyloxim-pesticider) specificeret i USA EPA-metode 531.2 ved at bruge Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat LC kolonner. Disse højeffektive kolonner er kompatible med både binære (methanol/vand) og ternære (acetonitril/methanol/vand) mobilfasegradienter for større fleksibilitet. Brug disse kolonner med ekstremt lav blødning med enten LC/post-søjle-derivatisering/fluorescens eller LC/MS-detektion for den ultimative følsomhed.
Multiple Column Formats Meet Your Specific Analysis Needs
  • 5μm, 4.6 × 250mm Column: Sets the standard for the highest resolution with post-column reaction (PCR) and fluorescence detection (FLD)
  • 3μm, 4.6×150mm Column: Saves time and increases sample throughput
  • 3μm, 3.0×150mm Column: Saves time and reduces solvent consumption
  • 3μm, 2.1×150mm Column: Suited for LC/MS, to achieve the lowest possible detection limits
  • Two RSLC, 2.2μm Columns (2.1×100mm and 2.1×150mm): Provide high-resolution, high-throughput separations
About the Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim specialty columns have been developed, manufactured and tested to meet the separation needs of specific applications. These columns are based on novel and unique chemistries and provide superior resolution with ease of use.
  • Use-tested to guarantee consistent separations
  • Ideal selectivity for separating specific target analytes
  • Excellent peak shapes
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for specific chromatographic separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Proprietary Alkyl Group
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0.8 to 1.6 mL/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Partikelform Spherical
Partikelstørrelse 3 μm
pH 3 to 7
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 300 m²/g
Temperatur 60°C
Stationær fase Proprietary
Produktlinje Acclaim
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolonnetype Specialty/Application Specific
Endcapped Yes
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.