Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate HPLC Columns
Artikelnummer. 11322033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2 μm
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11322033 150 mm 3 mm 3 μm Hver
11312033 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11332033 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11312083 150 mm 2.1 mm 2.2 μm Hver
11322083 100 mm 2.1 mm 2.2 μm Hver
11302033 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11342033 10 mm 4.6 mm 5 μm Pakke med 2
11352033 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 2
11362033 10 mm 2.1 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11322033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 072926
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Achieve baseline separation of carbamate specified in U.S. EPA Method 531.2 with high-efficiency Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate LC Columns.
Opnå baseline-separation af carbamat-pesticider (N-methylcarbamat- og N-methylcarbamoyloxim-pesticider) specificeret i USA EPA-metode 531.2 ved at bruge Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat LC kolonner. Disse højeffektive kolonner er kompatible med både binære (methanol/vand) og ternære (acetonitril/methanol/vand) mobilfasegradienter for større fleksibilitet. Brug disse kolonner med ekstremt lav blødning med enten LC/post-søjle-derivatisering/fluorescens eller LC/MS-detektion for den ultimative følsomhed.
Flere kolonneformater opfylder dine specifikke analysebehov
  • 5 μm, 4,6x 250 mm kolonne: Sætter standarden for den højeste opløsning med post-kolonne reaktion (PCR) og fluorescensdetektion (FLD)
  • 3 μm, 4,x6 150 mm kolonne: Sparer tid og øger prøvegennemløbet
  • 3 μm, 3,x0 150 mm søjle: Sparer tid og reducerer forbruget af opløsningsmiddel
  • 3 μm, 2,x1 150 mm søjle: Velegnet til LC/MS for at opnå de lavest mulige detektionsgrænser
  • To RSLC, 2,2 μm søjler (2,1 x100 mm og 2,1 x150 mm): Giver adskillelser med høj opløsning og høj gennemstrømning
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Erklærede specialsøjler er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med brugervenlighed.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Proprietær Alkyl Group
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 0,4 til 0,8 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 6500 psi (450 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 3 til 7
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.