Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-søjler
Artikelnummer. 12719825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12719825
Brand: Thermo Scientific™ 078665
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til overlegen adskillelse af hydrofobe strukturelle isomerer.
Til adskillelse af hydrofobe, strukturelt beslægtede isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC omvendt fase kolonner giver overlegne resultater. Den kovalente modifikation af C30-alkylsilan på ultraren, sfærisk, porøs silicagel giver disse søjler høj formselektivitet. De er fuldt ud kompatible med forskellige vandige buffere, nyttige til et bredt anvendelsesområde af analytter og tilbyder mere fleksibilitet i metodeudvikling.
Høj formselektivitet til adskillelse af strukturelt relaterede isomerer
  • Unik selektivitet, der er komplementær til andre kolonner med omvendt fase
  • Høj effektivitet og robust pakning
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2 og 8
  • Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre, med en gennemsnitlig porediameter på 200Å
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,2 til 0,3 ml/min
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 6000 psi (414 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 200Å
Mængde Hver
Overfladeareal 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L62
Stationær fase C30
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Proprietær
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.