Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til adskillelse af hydrofobe, strukturelt beslægtede isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC omvendt fase kolonner giver overlegne resultater. Den kovalente modifikation af C30-alkylsilan på ultraren, sfærisk, porøs silicagel giver disse søjler høj formselektivitet. De er fuldt ud kompatible med forskellige vandige buffere, nyttige til et bredt anvendelsesområde af analytter og tilbyder mere fleksibilitet i metodeudvikling.
- Unik selektivitet, der er komplementær til andre kolonner med omvendt fase
- Høj effektivitet og robust pakning
- Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
- Stabil mellem pH 2 og 8
- Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre, med en gennemsnitlig porediameter på 200Å
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
- Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
- Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8500 psi (586 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 200Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.