Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15522930 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15522930
Brand: Thermo Scientific™ 088757
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld nutidens krav til aminoglykosid-antibiotikaanalyser, herunder karakterisering af lægemiddelrenhed& kvantificering. De har en unik tolerance over for barske forhold.
Få en højtydende kolonne med omvendt fase til aminoglykosidanalyse. Den robuste og robuste Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjle giver en exceptionel tolerance, der kræves for aminoglykosider, ionparrende kromatografiske separationer. Disse silica-baserede C18-søjler er optimeret til forskellige aminoglykosid-antibiotikaanalyser, herunder karakterisering og kvantificering af lægemidlets renhed, terapeutisk lægemiddelovervågning og resterende kontroltest i forskellige matricer. Disse søjler er stabile ved lav pH, høj temperatur, organiske opløsningsmidler og vandige mobile faser.
Meget stabil til aminoglykosidanalyser
Acclaim AmG C18-søjlen er specifikt designet til ionparrende omvendt fase HPLC (IP-RPLC)-analyse af aminoglykosid-antibiotika ved brug af flygtige perfluorerede carboxylsyrer som ionparrende reagens, såsom 100 mM trifluoreddikesyre (TFA). Acclaim AmG C18 stationære fase er baseret på en proprietær C18 bindingsteknologi, der giver ekstrem høj stabilitet over for sure forhold. Denne specialsøjle udviser fremragende selektivitet og høj opløsning til aminoglykosid-antibiotikaanalysen. Derudover er den nem at bruge, fordi simpel vandig mobil fase (f.eks. 100 mM TFA) uden organisk opløsningsmiddel og pH-justerende buffer er tilstrækkelig i de fleste tilfælde.
  • Fremragende selektivitet for aminoglykosider
  • Overlegen tolerance over for sure forhold
  • Høj effektivitet og gennemløb
  • Let at bruge
Søjlen kan bruges med UV, CAD, ELSD detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8000 psi (550 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 0,5 til 10
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Temperatur <80 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet silica med høj renhed
Kolonnetype Aminoglycosidanalyse
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket