Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15512930 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15512930 10 mm 3 mm Pakke med 2
15582920 150 mm 2.1 mm Hver
15502930 150 mm 3 mm Hver
15522930 150 mm 4.6 mm Hver
15592920 10 mm 2.1 mm Pakke med 2
15532930 10 mm 4.6 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15512930 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088756
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld nutidens krav til aminoglykosid-antibiotikaanalyser, herunder karakterisering af lægemiddelrenhed& kvantificering. De har en unik tolerance over for barske forhold.
Få en højtydende kolonne med omvendt fase til aminoglykosidanalyse. Den robuste og robuste Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjle giver en exceptionel tolerance, der kræves for aminoglykosider, ionparrende kromatografiske separationer. Disse silica-baserede C18-søjler er optimeret til forskellige aminoglykosid-antibiotikaanalyser, herunder karakterisering og kvantificering af lægemidlets renhed, terapeutisk lægemiddelovervågning og resterende kontroltest i forskellige matricer. Disse søjler er stabile ved lav pH, høj temperatur, organiske opløsningsmidler og vandige mobile faser.
Meget stabil til aminoglykosidanalyser
Acclaim AmG C18-søjlen er specifikt designet til ionparrende omvendt fase HPLC (IP-RPLC)-analyse af aminoglykosid-antibiotika ved brug af flygtige perfluorerede carboxylsyrer som ionparrende reagens, såsom 100 mM trifluoreddikesyre (TFA). Acclaim AmG C18 stationære fase er baseret på en proprietær C18 bindingsteknologi, der giver ekstrem høj stabilitet over for sure forhold. Denne specialsøjle udviser fremragende selektivitet og høj opløsning til aminoglykosid-antibiotikaanalysen. Derudover er den nem at bruge, fordi simpel vandig mobil fase (f.eks. 100 mM TFA) uden organisk opløsningsmiddel og pH-justerende buffer er tilstrækkelig i de fleste tilfælde.
  • Fremragende selektivitet for aminoglykosider
  • Overlegen tolerance over for sure forhold
  • Høj effektivitet og gennemløb
  • Let at bruge
Søjlen kan bruges med UV, CAD, ELSD detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 8000 psi (550 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 0,5 til 10
Porestørrelse 120 Å
Mængde 2 beskyttelsespatroner/pk. (Kræver beskyttelsespatronholder 069580)
Temperatur <80 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet silica med høj renhed
Kolonnetype Aminoglycosidanalyse
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket