Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få en højtydende kolonne med omvendt fase til aminoglykosidanalyse. Den robuste og robuste Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-søjle giver en exceptionel tolerance, der kræves for aminoglykosider, ionparrende kromatografiske separationer. Disse silica-baserede C18-søjler er optimeret til forskellige aminoglykosid-antibiotikaanalyser, herunder karakterisering og kvantificering af lægemidlets renhed, terapeutisk lægemiddelovervågning og resterende kontroltest i forskellige matricer. Disse søjler er stabile ved lav pH, høj temperatur, organiske opløsningsmidler og vandige mobile faser.
Acclaim AmG C18-søjlen er specifikt designet til ionparrende omvendt fase HPLC (IP-RPLC)-analyse af aminoglykosid-antibiotika ved brug af flygtige perfluorerede carboxylsyrer som ionparrende reagens, såsom 100 mM trifluoreddikesyre (TFA). Acclaim AmG C18 stationære fase er baseret på en proprietær C18 bindingsteknologi, der giver ekstrem høj stabilitet over for sure forhold. Denne specialsøjle udviser fremragende selektivitet og høj opløsning til aminoglykosid-antibiotikaanalysen. Derudover er den nem at bruge, fordi simpel vandig mobil fase (f.eks. 100 mM TFA) uden organisk opløsningsmiddel og pH-justerende buffer er tilstrækkelig i de fleste tilfælde.
- Fremragende selektivitet for aminoglykosider
- Overlegen tolerance over for sure forhold
- Høj effektivitet og gennemløb
- Let at bruge
Søjlen kan bruges med UV, CAD, ELSD detektorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flowhastighed | 0,425 ml/min |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8000 psi (550 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 0,5 til 10 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | <80 °C |
| Vis mere |