Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns are very short microcolumns consisting of a set of disposable cartridges. Cartridge holder sold separately (p/n 164650).
- For sample pre-concentration, sample cleanup, or in various column-switching techniques
- 300Å pore size
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Pre-Column Traps |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Længde (metrisk) | 5 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 300 Å |
| Overfladeareal | 100 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |