Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C18 Peptidanalyse HPLC-søjle, 5μ m, 0,2 mm x 10 mm
Artikelnummer. 11322253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11322253
Brand: Thermo Scientific™ 164212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Pre-kolonnefælder; Kulstofbelastning: 15%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tilbyder høj belastningskapacitet for enestående egnethed i analysen af lavt rigelige peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ Acclaim™ μ5 m PepMap™ 100 nanofældesøjler.
  • Høj opløsning i proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi
  • Særlig belastningsevne tillader den højeste følsomhed i LC/MS
  • Designet til TFA-fri LC-MS, hvilket minimerer ion-undertrykkende effekter
  • Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
  • Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
  • Anvendes typisk til afsaltning af peptider før LC-separation med MS-detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Pre-søjlefælder
Diameter (metrisk) 0.2 mm
Til brug med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje nanoLC
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Peptidanalyse
Fase Omvendt fase
Materiale Sammensmeltet silica