Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå højopløselig peptidkortlægning og proteinseparationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC kolonner. De μ3 m ultrarene silicapartikler reducerer grænserne for diffusion af analytterne ind i den stationære fase, hvilket resulterer i hurtige, højopløselige separationer. Sammenlignet med μ5 m kolonnepakninger understøtter de mindre partikler øgede strømningshastigheder og mindre gradienter på kortere kolonner for hurtigere adskillelse.
- Højtydende C18 bindingskemi på 300Å pore silica
- Anvendelse testet for egnethed til peptidkortlægning
- Reproducerbar for pålidelige resultater
- Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
- Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
- Komplementær selektivitet, høj kolonneeffektivitet og ultrahøj opløsning
- Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore
- Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.