Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11351733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11351733
Brand: Thermo Scientific™ 069690
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bredporede C18-søjler til at opnå proteinseparationer i høj opløsning.
Opnå højopløselig peptidkortlægning og proteinseparationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC kolonner. De μ3 m ultrarene silicapartikler reducerer grænserne for diffusion af analytterne ind i den stationære fase, hvilket resulterer i hurtige, højopløselige separationer. Sammenlignet med μ5 m kolonnepakninger understøtter de mindre partikler øgede strømningshastigheder og mindre gradienter på kortere kolonner for hurtigere adskillelse.
Højopløsningsseparation af proteiner og peptider
  • Højtydende C18 bindingskemi på 300Å pore silica
  • Anvendelse testet for egnethed til peptidkortlægning
  • Reproducerbar for pålidelige resultater
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
  • Komplementær selektivitet, høj kolonneeffektivitet og ultrahøj opløsning
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 6000 psi (414 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 300Å
Mængde Pakke med 2
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Teknik Beskyttelsespatron
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.