Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15800705 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstørrelse:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Type:
Analytical Column
Analytical Column, NanoViper
Analytical nano Column
Analytisk kolonne
Analytisk kolonne, NanoViper
Fældepatron
Fældesøjle
Kolonne
Trap Cartridge
Trap Column
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15800705
Brand: Thermo Scientific™ 164454
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til tryptiske, naturlige og syntetiske peptidanalyser i høj opløsning. Dens høje belastningskapacitet er enestående for lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver.
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
  • Høj opløsning i proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi
  • Særlig belastningsevne tillader højeste følsomhed i LC/MS
  • Designet til TFA-fri LC-MS, hvilket minimerer ion-undertrykkende effekter
  • Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
  • Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
  • Formonteret med nanoViper søjleindløbsfittings for nem søjleinstallation
Nøglefordele ved nanoViper beslag
  • Brugervenlighed, ingen ærme til små kapillærer
  • Værktøjsfri montering
  • Ingen søjleskade fra overspænding: i stand til at modstå tryk op til 1000 bar og er kompatibel med tredjeparts ventiler og fagforeninger
  • Ingen eksperimentel fejl på grund af dårlige forbindelser
Ideel til peptidkortlægning i høj opløsning af tryptiske, naturlige og syntetiske peptider samt LC-MS/MS-peptidkortlægning til proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi.
  • Høj lastekapacitet
  • Anvendelse til analyse af lavt indhold af peptider, der ofte findes i komplekse proteomiske prøver
  • Vælg kolonnelængden og ID for din gennemstrømning, følsomhed og mængden af tilgængelige prøvekrav
  • Vælg mellem 50, 150, 250, 500 mm længder og 50, 75, 300 og 1000 μm ID
  • Overlegne protein- og peptidseparationer
  • Trifluoreddikesyre (TFA)-fri LC/MS minimerer undertrykkelseseffekter for øget MS-følsomhed
  • Enestående separationseffektivitet
  • Overlegen opløsning og genopretning
  • Nem montering med nanoViper™ Fingertætte beslag
PepMap nanokolonner fås også færdigmonteret med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertæt Fitting for en dødvolumenfri forbindelse til 1000 bar.
  • Kræver ingen værktøj
  • Giver praktisk talt nul-dødvolumen forbindelser
  • Tåler tryk op til 1000 bar
Om Nano , kapillær og mikroberømmelse PepMap kolonner
Nano (75 μm), kapillær (μ300 m) og mikro (μ1000 m) søjler er ideelle til protein- og peptidanalyser. Prøvemængde er ofte begrænset, og mindre ID-kolonner kan øge følsomheden i prøvebegrænsede situationer. Mens nano LC-søjler ofte bruges i proteomics, er de koncentrerende virkninger af kapillær- og mikrosøjler gavnlige for metabolomics eller for at lette LC-MS-grænseflader. Thermo Scientific Anerkendelse PepMap kolonner tilbydes i nano-, kapillær- og mikrokolonne i en række forskellige kemier til peptid- og proteinanalyse.
Bruge PepMap Trap-søjler til afsaltning og prækoncentration af peptider før LC-separation med MS-detektion. Fældsøjlerne giver den højeste effektivitet til endimensionelle peptidkortlægningseksperimenter og 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 1 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde Hver
Overfladeareal 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje nanoLC
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale PEEK Afskærmet Fused Silica
Type Analytisk kolonne, NanoViper
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.