Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15597520 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstørrelse:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Produkttype:
Analytisk kolonne
Analytisk kolonne, NanoViper
Analytisk nanokolonne
Fældekolonne
Fældepatron
Kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Produkttype Pakningsstørrelse
15597520 250 mm 0.75 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11352263 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11362263 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11372263 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Fældepatron Hver
11362113 5 mm 0.3 mm 5 μm Fældepatron Pakke med 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Fældepatron Hver
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11392243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11372013 150 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11342013 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11332023 50 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11352013 150 mm 0.075 mm 3 μm Fældekolonne Pakke med 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk kolonne Hver
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
15567530 500 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk nanokolonne Hver
15800705 50 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonne, NanoViper Hver
15588090 20 mm 75μ m 3 μm Fældekolonne Hver
15527660 150 mm 0.05 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11342103 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne -
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytisk kolonne, NanoViper -
13486836 150 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
15518080 250 mm 0.05 mm 2μ m Kolonne Hver
15588080 500 mm 0.05 mm 2μ m Kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 15597520 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 164941
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Edge
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Bruges til tryptiske, naturlige og syntetiske peptidanalyser i høj opløsning. Dens høje belastningskapacitet er enestående for lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver.
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
  • Høj opløsning i proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi
  • Særlig belastningsevne tillader den højeste følsomhed i LC/MS
  • Designet til TFA-fri LC-MS, hvilket minimerer ion-undertrykkende effekter
  • Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
  • Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
  • Formonteret med nanoViper søjleindløbsfittings for nem søjleinstallation
Nøglefordele ved nanoViper beslag
  • Brugervenlighed, ingen ærme til små kapillærer
  • Værktøjsfri montering
  • Ingen søjleskade fra overspænding: i stand til at modstå tryk op til 1000 bar og er kompatibel med tredjeparts ventiler og fagforeninger
  • Ingen eksperimentel fejl på grund af dårlige forbindelser
Ideel til højopløsnings peptidkortlægning af tryptiske, naturlige og syntetiske peptider samt LC-MS/MS-peptidkortlægning til proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi.
  • Høj lastekapacitet
  • Anvendelse til analyse af lavt indhold af peptider, der ofte findes i komplekse proteomiske prøver
  • Vælg kolonnelængde og ID for din gennemstrømning, følsomhed og mængden af tilgængelige prøvekrav
  • Vælg mellem 50, 150, 250, 500 mm længder og 50, 75, 300 og 1000 μm ID
  • Overlegne protein- og peptidseparationer
  • Trifluoreddikesyre (TFA)-fri LC/MS minimerer undertrykkelseseffekter for øget MS-følsomhed
  • Enestående separationseffektivitet
  • Overlegen opløsning og genopretning
  • Nem montering med nanoViper™ Fingertætte beslag
PepMap nano-søjler fås også færdigmonteret med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertæt Fitting for en dødvolumenfri forbindelse til 1000 bar.
  • Kræver ingen værktøj
  • Giver praktisk talt nul-dødvolumen forbindelser
  • Tåler tryk op til 1000 bar
Om Nano , kapillær og mikroberømmelse PepMap kolonner
Nano (75 μm), kapillær (μ300 m) og mikro (μ1000 m) søjler er ideelle til protein- og peptidanalyser. Prøvemængde er ofte begrænset, og mindre ID-kolonner kan øge følsomheden i prøvebegrænsede situationer. Mens nano-LC-søjler ofte bruges i proteomik, er de koncentrerende virkninger af kapillær- og mikrosøjler gavnlige for metabolomik eller for at lette LC-MS-grænseflader. Thermo Scientific Anerkendelse PepMap kolonner tilbydes i nano-, kapillær- og mikrosøjler i en række forskellige kemier til peptid- og proteinanalyse.
Bruge PepMap Trap-søjler til afsaltning og prækoncentration af peptider før LC-separation med MS-detektion. Fældsøjlerne giver den højeste effektivitet til endimensionelle peptidkortlægningseksperimenter og 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, NanoViper
Diameter (metrisk) 0.75 mm
Flowhastighed 300 nL/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale PEEK Afskærmet Fused Silica
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.