Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11352263 Shop alle Thermo Scientific produkter| Product Code. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Produkttype | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fældepatron | Hver |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Fældepatron | Pakke med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Fældepatron | Hver |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 11392243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk nanokolonne | Hver |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fældesøjle | Hver |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældesøjle | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27990" for at få din tilbudspris.
Description
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
- Høj opløsning i proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi
- Særlig belastningsevne tillader højeste følsomhed i LC/MS
- Designet til TFA-fri LC-MS, hvilket minimerer ion-undertrykkende effekter
- Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
- Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
- Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
- Formonteret med nanoViper søjleindløbsfittings for nem søjleinstallation
Nøglefordele ved nanoViper beslag
- Brugervenlighed, ingen ærme til små kapillærer
- Værktøjsfri montering
- Ingen søjleskade fra overspænding: i stand til at modstå tryk op til 1000 bar og er kompatibel med tredjeparts ventiler og fagforeninger
- Ingen eksperimentel fejl på grund af dårlige forbindelser
Ideel til peptidkortlægning i høj opløsning af tryptiske, naturlige og syntetiske peptider samt LC-MS/MS-peptidkortlægning til proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi.
- Høj lastekapacitet
- Anvendelse til analyse af lavt indhold af peptider, der ofte findes i komplekse proteomiske prøver
- Vælg kolonnelængden og ID for din gennemstrømning, følsomhed og mængden af tilgængelige prøvekrav
- Vælg mellem 50, 150, 250, 500 mm længder og 50, 75, 300 og 1000 μm ID
- Overlegne protein- og peptidseparationer
- Trifluoreddikesyre (TFA)-fri LC/MS minimerer undertrykkelseseffekter for øget MS-følsomhed
- Enestående separationseffektivitet
- Overlegen opløsning og genopretning
- Nem montering med nanoViper™ Fingertætte beslag
PepMap nanokolonner fås også færdigmonteret med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertæt Fitting for en dødvolumenfri forbindelse til 1000 bar.
- Kræver ingen værktøj
- Giver praktisk talt nul-dødvolumen forbindelser
- Tåler tryk op til 1000 bar
Om Nano , kapillær og mikroberømmelse PepMap kolonner
Nano (75 μm), kapillær (μ300 m) og mikro (μ1000 m) søjler er ideelle til protein- og peptidanalyser. Prøvemængde er ofte begrænset, og mindre ID-kolonner kan øge følsomheden i prøvebegrænsede situationer. Mens nano LC-søjler ofte bruges i proteomics, er de koncentrerende virkninger af kapillær- og mikrosøjler gavnlige for metabolomics eller for at lette LC-MS-grænseflader. Thermo Scientific Anerkendelse PepMap kolonner tilbydes i nano-, kapillær- og mikrokolonne i en række forskellige kemier til peptid- og proteinanalyse.
Bruge PepMap Trap-søjler til afsaltning og prækoncentration af peptider før LC-separation med MS-detektion. Fældsøjlerne giver den højeste effektivitet til endimensionelle peptidkortlægningseksperimenter og 2D-LC-analyser.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne, NanoViper |
| Diameter (metrisk) | 0.075 mm |
| Til brug med | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 7250 psi (500 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Materiale | Sammensmeltet silica |
| Produkttype | Analytisk kolonne |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.