Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11352013 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Produkttype | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fældepatron | Hver |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Fældepatron | Pakke med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Fældepatron | Hver |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 11392243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk nanokolonne | Hver |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fældekolonne | Hver |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | Pakke med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældekolonne | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
Brug rabatkode 27992
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Description
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
- Høj opløsning i proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi
- Særlig belastningsevne tillader højeste følsomhed i LC/MS
- Designet til TFA-fri LC-MS, hvilket minimerer ion-undertrykkende effekter
- Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
- Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
- Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
- Formonteret med nanoViper søjleindløbsfittings for nem søjleinstallation
Nøglefordele ved nanoViper beslag
- Brugervenlighed, ingen ærme til små kapillærer
- Værktøjsfri montering
- Ingen søjleskade fra overspænding: i stand til at modstå tryk op til 1000 bar og er kompatibel med tredjeparts ventiler og fagforeninger
- Ingen eksperimentel fejl på grund af dårlige forbindelser
Ideel til peptidkortlægning i høj opløsning af tryptiske, naturlige og syntetiske peptider samt LC-MS/MS-peptidkortlægning til proteinidentifikation, biomarkøropdagelse og systembiologi.
- Høj lastekapacitet
- Anvendelse til analyse af lavt indhold af peptider, der ofte findes i komplekse proteomiske prøver
- Vælg kolonnelængden og ID for din gennemstrømning, følsomhed og mængden af tilgængelige prøvekrav
- Vælg mellem 50, 150, 250, 500 mm længder og 50, 75, 300 og 1000 μm ID
- Overlegne protein- og peptidseparationer
- Trifluoreddikesyre (TFA)-fri LC/MS minimerer undertrykkelseseffekter for øget MS-følsomhed
- Enestående separationseffektivitet
- Overlegen opløsning og genopretning
- Nem montering med nanoViper™ Fingertætte beslag
PepMap nanokolonner fås også færdigmonteret med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertæt Fitting for en dødvolumenfri forbindelse til 1000 bar.
- Kræver ingen værktøj
- Giver praktisk talt nul-dødvolumen forbindelser
- Tåler tryk op til 1000 bar
Om Nano , kapillær og mikroberømmelse PepMap kolonner
Nano (75 μm), kapillær (μ300 m) og mikro (μ1000 m) søjler er ideelle til protein- og peptidanalyser. Prøvemængde er ofte begrænset, og mindre ID-kolonner kan øge følsomheden i prøvebegrænsede situationer. Mens nano LC-søjler ofte bruges i proteomics, er de koncentrerende virkninger af kapillær- og mikrosøjler gavnlige for metabolomics eller for at lette LC-MS-grænseflader. Thermo Scientific Anerkendelse PepMap kolonner tilbydes i nano-, kapillær- og mikrokolonne i en række forskellige kemier til peptid- og proteinanalyse.
Bruge PepMap Trap-søjler til afsaltning og prækoncentration af peptider før LC-separation med MS-detektion. Fældsøjlerne giver den højeste effektivitet til endimensionelle peptidkortlægningseksperimenter og 2D-LC-analyser.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Trap Column, NanoViper |
| Diameter (metrisk) | 0.075 mm |
| Til brug med | UltiMate 3000 RSLC Nano System |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 7250 psi (500 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | Pakke med 2 |
| Overfladeareal | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Materiale | PEEK Afskærmet Fused Silica |
| Sengelængde | 20 mm |
| Produkttype | Fældekolonne |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.