Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11342263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstørrelse:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Produkttype:
Analytisk kolonne
Analytisk kolonne, NanoViper
Analytisk nanokolonne
Fældekolonne
Fældepatron
Kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Produkttype Pakningsstørrelse
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11352263 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11362263 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11372263 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Fældepatron Hver
11362113 5 mm 0.3 mm 5 μm Fældepatron Pakke med 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Fældepatron Hver
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11392243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11372013 150 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11342013 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolonne, NanoViper Hver
11332023 50 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
15597520 250 mm 0.75 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11352013 150 mm 0.075 mm 3 μm Fældekolonne Pakke med 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk kolonne Hver
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
15567530 500 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk nanokolonne Hver
15800705 50 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonne, NanoViper Hver
15588090 20 mm 75μ m 3 μm Fældekolonne Hver
15527660 150 mm 0.05 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11342103 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne Pakke med 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Fældekolonne -
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytisk kolonne, NanoViper -
13486836 150 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonne Hver
15518080 250 mm 0.05 mm 2μ m Kolonne Hver
15588080 500 mm 0.05 mm 2μ m Kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 11342263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 164567
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bruges til tryptiske, naturlige og syntetiske peptidanalyser i høj opløsning. Dens høje belastningskapacitet er enestående for lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver.
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
  • Høj opløsning i proteinidentifikation, opdagelse af biomarkører og systembiologi
  • Særlig loadability tillader højeste følsomhed i LC/MS
  • Designet til TFA-fri LC-MS, der minimerer ionundertrykkelseseffekter
  • Optimeret til kobling til ESI/MS og MALDI-MS
  • Højeste kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Let at bruge, banebrydende miniaturiseret HPLC
  • Forudmonteret med nanoViper søjleindtagsbeslag for nem søjleinstallation
Nøglefordele ved nanoViper fittings
  • Brugervenlighed, ingen ærme til små kapillærer
  • Værktøjsfri samling
  • Ingen skade på søjlen fra overspænding: Kan modstå tryk op til 1000 bar og er kompatibel med tredjepartsventiler og unioner
  • Ingen eksperimentel fejl på grund af dårlige forbindelser
Ideelt til højopløsnings peptidkortlægning af tryptiske, naturlige og syntetiske peptider samt LC-MS/MS-peptidkortlægning til proteinidentifikation, opdagelse af biomarkører og systembiologi.
  • Høj lastekapacitet
  • Brug til analyse af lavt forekomst af peptider, der ofte findes i komplekse proteomiske prøver
  • Vælg kolonnelængde og ID for dine krav til gennemstrømning, følsomhed og mængde af tilgængelige prøver
  • Vælg mellem længder på 50, 150, 250, 500 mm og 50, 75, 300 og 1000 μm ID.
  • Overlegne protein- og peptidseparationer
  • Trifluoreddikesyre (TFA)-fri LC/MS minimerer suppressionseffekter ved øget MS-følsomhed
  • Fremragende separationseffektivitet
  • Overlegen opløsning og genopretning
  • Nem installation med nanoViper™ fingertight fittings
PepMap nanokolonner fås også forudmonteret med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting for en dødvolumenfri forbindelse til 1000 bar.
  • Kræver ingen værktøj
  • Giver praktisk talt nul dødvolumenforbindelser
  • Modstår tryk op til 1000 bar
Om, Nano kapillær og mikro Acclaim-søjler PepMap
Nano (75 μm), kapillærkolonner (300 μm) og mikrokolonner (1000 μm) er ideelle til protein- og peptidanalyser. Prøvemængden er ofte begrænset, og mindre I.D.-kolonner kan øge følsomheden i situationer med begrænsede prøver. Selvom nano LC-kolonner ofte bruges i proteomik, er de koncentrerende effekter af kapillær- og mikrokolonner gavnlige for metabolomik eller for at lette LC-MS-interfacing. Thermo Scientific Acclaim-kolonner PepMap tilbydes i nano-, kapillær- og mikrokolonner i en række kemier til peptide- og proteinanalyse.
Brug PepMap fældekolonner til afsaltning og forkoncentration af peptider før LC-separation med MS-detektion. Fældekolonnerne giver de højeste effektiviteter for endimensionelle peptidkortlægningseksperimenter og 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, NanoViper
Diameter (metrisk) 0.075 mm
Til brug med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 7250 psi (500 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 450 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje nanoLC
Emballagemateriale Sfærisk, fuldt porøs, Ultrapure silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Smeltet silica
Produkttype Analytisk kolonne, NanoViper
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.