Description
Til omvendt faseseparation af analytter med moderat hydrofobicitet, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC kolonner. Disse højtydende kolonner giver selektivitet, der svarer til Acclaim 120 C18 kolonner med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Forbindelser eluerer hurtigere, hvilket giver hurtigere adskillelser. Den unikke kemi af tæt bundne C8-ligander på et ultrarent, sfærisk, porøst silicasubstrat giver Acclaim 120 C8-søjlerne fremragende effektivitet.
- Lav silanolaktivitet for fremragende topformer
- Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
- Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
- Stabil mellem pH 2 og 8
- Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
- Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
- Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
- Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.