Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner
Artikelnummer. 11391783 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11391783 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11351783 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11361783 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11371783 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11381783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11301793 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11311793 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11321793 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 12361143 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 12709805 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11332073 | 250 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11371953 | 50 mm | 3 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11361953 | 100 mm | 3 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11331953 | 30 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11311953 | 150 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11341933 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11311913 | 100 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11321913 | 50 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Hver |
| 11381903 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11381883 | 75 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11371883 | 33 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11351863 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11361773 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 11351773 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 11341773 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 11331773 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 11321773 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 11371973 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 2 |
| 11301923 | 10 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pakke med 2 |
| 11341733 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 2 |
| 11311773 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 12769795 | 75 mm | 3 mm | 2.2μ m | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Forbedre separationseffektiviteten i dine omvendt fase applikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner. Disse søjler har et ultrarent silica-substrat med ekstremt lavt metalindhold for at minimere tailing-effekter og levere symmetriske topformer. Den unikke bindingskemi giver fremragende overfladedækning for at give yderst forudsigelige adskillelser, der er upåvirket af sekundære interaktioner. Brug disse højeffektive kolonner til maksimal opløsning i en lang række applikationer.
- Meget høj overfladedækning og meget lavt metalindhold resulterer tilsammen i søjler med fremragende effektivitet
- Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
- Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
- Stabil mellem pH 2 og 8
- Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
- Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
- Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
- Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Anerkendelse |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 18% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Grønne funktioner | Ansvarligt pakket |
| Show More Show Less |