Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner
Artikelnummer. 11351783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2μ m
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 2
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11351783 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11361783 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11371783 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11381783 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11391783 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11301793 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11311793 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11321793 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
12361143 250 mm 2.1 mm 3 μm Hver
12709805 100 mm 3 mm 3 μm Hver
11332073 250 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11371953 50 mm 3 mm 2.2μ m Hver
11361953 100 mm 3 mm 2.2μ m Hver
11331953 30 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11311953 150 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11341933 250 mm 3 mm 3 μm Hver
11311913 100 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11321913 50 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11381903 50 mm 3 mm 3 μm Hver
11381883 75 mm 3 mm 3 μm Hver
11371883 33 mm 3 mm 3 μm Hver
11351863 150 mm 3 mm 3 μm Hver
11361773 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11351773 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11341773 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11331773 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11321773 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11371973 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 2
11301923 10 mm 4.6 mm 5 μm Pakke med 2
11341733 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 2
11311773 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
12769795 75 mm 3 mm 2.2μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11351783 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 059142
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug disse højeffektive C18-kolonner med omvendt fase for maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Forbedre separationseffektiviteten i dine omvendt fase applikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner. Disse søjler har et ultrarent silica-substrat med ekstremt lavt metalindhold for at minimere tailing-effekter og levere symmetriske topformer. Den unikke bindingskemi giver fremragende overfladedækning for at give yderst forudsigelige adskillelser, der er upåvirket af sekundære interaktioner. Brug disse højeffektive kolonner til maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Højtydende omvendt fase-kolonner for reproducerbare resultater
  • Meget høj overfladedækning og meget lavt metalindhold resulterer tilsammen i søjler med fremragende effektivitet
  • Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2 og 8
  • Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
  • Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.