Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner
Artikelnummer. 11341773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11341773
Brand: Thermo Scientific™ 059131
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse højeffektive C18-kolonner med omvendt fase for maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Forbedre separationseffektiviteten i dine omvendt fase applikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner. Disse søjler har et ultrarent silica-substrat med ekstremt lavt metalindhold for at minimere tailing-effekter og levere symmetriske topformer. Den unikke bindingskemi giver fremragende overfladedækning for at give yderst forudsigelige adskillelser, der er upåvirket af sekundære interaktioner. Brug disse højeffektive kolonner til maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Højtydende omvendt fase-kolonner for reproducerbare resultater
  • Meget høj overfladedækning og meget lavt metalindhold resulterer tilsammen i søjler med fremragende effektivitet
  • Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2 og 8
  • Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
  • Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket