Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner
Artikelnummer. 11341733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.2μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11341733 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 2
11351783 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11361783 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11371783 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11381783 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11391783 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11301793 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11311793 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11321793 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
12361143 250 mm 2.1 mm 3 μm Hver
12709805 100 mm 3 mm 3 μm Hver
11332073 250 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11371953 50 mm 3 mm 2.2μ m Hver
11361953 100 mm 3 mm 2.2μ m Hver
11331953 30 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11311953 150 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11341933 250 mm 3 mm 3 μm Hver
11311913 100 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11321913 50 mm 2.1 mm 2.2μ m Hver
11381903 50 mm 3 mm 3 μm Hver
11381883 75 mm 3 mm 3 μm Hver
11371883 33 mm 3 mm 3 μm Hver
11351863 150 mm 3 mm 3 μm Hver
11361773 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11351773 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11341773 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11331773 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11321773 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11371973 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 2
11301923 10 mm 4.6 mm 5 μm Pakke med 2
11311773 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
12769795 75 mm 3 mm 2.2μ m Hver
32 options
Artikelnummer. 11341733
Brand: Thermo Scientific™ 069689
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse højeffektive C18-kolonner med omvendt fase for maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Forbedre separationseffektiviteten i dine omvendt fase applikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolonner. Disse søjler har et ultrarent silica-substrat med ekstremt lavt metalindhold for at minimere tailing-effekter og levere symmetriske topformer. Den unikke bindingskemi giver fremragende overfladedækning for at give yderst forudsigelige adskillelser, der er upåvirket af sekundære interaktioner. Brug disse højeffektive kolonner til maksimal opløsning i en lang række applikationer.
Højtydende omvendt fase-kolonner for reproducerbare resultater
  • Meget høj overfladedækning og meget lavt metalindhold resulterer tilsammen i søjler med fremragende effektivitet
  • Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2 og 8
  • Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
  • Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 2 stk.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket