Få mere at vide
IKA™ Tilbehør røreaksler til SteadyStir™ og overhead-omrørere
Shop alle IKA produkter
Model-:
1300 kr.
1302 kr.
1311 kr.
1342 kr.
1345 kr.
1352 kr.
1375 kr.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendes ved lav til medium hastighed.
†PTFE-belagt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 2,8'' |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Længde (engelsk) | 21,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 550 mm |
| Model- | 1375 kr. |
| Hastighed | 800 rpm maks. |
| Type | Paddle omrører |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |