Få mere at vide
IKA™ Tilbehør røreaksler til SteadyStir™ og overhead-omrørere
Artikelnummer. 10435261 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
1300 kr.
1302 kr.
1311 kr.
1342 kr.
1345 kr.
1352 kr.
1375 kr.
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10435261 1342 kr. Hver
10568881 1375 kr. Hver
10767381 1300 kr. Hver
10201961 1302 kr. Hver
10160161 1311 kr. Hver
10642781 1345 kr. Hver
10058130 1352 kr. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10435261 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0000741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1388.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.92 DKK
    3% Slukket
På lager
Generer aksial flow i beholderen med disse omrøringsaksler. IKA™ Tilbehør røreaksler til SteadyStir™ og IKA™ Overhead-omrørere er designet til medium til høje hastigheder.
  • Lokale skærekræfter
  • Genererer aksialt flow i beholderen
  • Anvendes ved middel til høj hastighed
†PTFE-belagt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ventilator 2''
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) blæser 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Model- 1342 kr.
Hastighed 2000 rpm maks.
Type Propel omrører
Materiale Rustfrit stål (316L)