Få mere at vide
IKA™ Tilbehør røreaksler til SteadyStir™ og overhead-omrørere
Artikelnummer. 10201961 Shop alle IKA produkter
Model-:
1300 kr.
1302 kr.
1311 kr.
1342 kr.
1345 kr.
1352 kr.
1375 kr.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10201961
Brand: IKA™ 0002387900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generer aksial flow i beholderen med disse omrøringsaksler. IKA™ Tilbehør røreaksler til SteadyStir™ og IKA™ Overhead-omrørere er designet til medium til høje hastigheder.
  • Høj turbulens, høje forskydningskræfter
  • Partikelreduktion
  • Anvendes ved middel til høj hastighed
†PTFE-belagt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 3,9 tommer.
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Model- 1302 kr.
Hastighed 1000 rpm maks.
Type Opløser omrører
Materiale Rustfrit stål (316L)