Få mere at vide
IKA™ R 1303 Opløser omrører
Artikelnummer. 10005220 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10005220 350 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10005220 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002746700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 DKK
    3599.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 255.16 DKK
    6% Slukket
På lager
Tegner materiale, der skal blandes fra toppen og bunden med radial flow. IKA R 1303 Dissolver Omrører skaber høj turbulens og høje forskydningskræfter med partikelreduktion. Til brug ved middel til høj hastighed.
Radial flow, til at trække materialet, der skal blandes, fra toppen og bunden. Høj turbulens, høje forskydningskræfter. Partikelreduktion. Anvendes ved middel til høj hastighed. Omrører Ø: 42 mm Skaft Ø: 8 mm Skaftlængde: 350 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ventilator 1,7''
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) blæser 42 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Hastighed 2000 rpm
Type Omrøringsaksel