Få mere at vide
IKA™ R 1389 Propelrører
Shop alle IKA produkter
Længde (metrisk):
350 mm skaft
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med 3 klinger
- Minimum forskydningskræfter
- Anvendes ved middel til høj hastighed
- PTFE-belagt
- Omrørerdiameter på 75 mm, skaftdiameter på 8 mm, skaftlængde på 350 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | En bred vifte af IKA™ omrørere |
| Længde (metrisk) | 350 mm skaft |
| Hastighed | 800 rpm Maks |
| Type | 3-bladet propelomrører |