Få mere at vide
IKA™ R 1312 Turbineomrører
Shop alle IKA produkter
Diameter (metrisk) aksel:
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til tegnemateriale, der skal blandes ovenfra
- Genererer aksialt flow i beholderen
- Minimum fare for skader, når der kommer kontakt med fartøjet
- Minimum forskydningskræfter
- Bruges ved middel til høj hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Anvendes ved middel til høj hastighed |
| Mængde | 1 Pk. |
| Hastighed | 2000 rpm |
| Type | Turbine omrører |