Få mere at vide
Caframo™ Impeller sæt
Længde (metrisk):
190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektropoleret 316 L rustfrit stål
- Skaftmål: 188 x 6,0 mm
- Radial og aksial klinge Dimensioner: 13 x 30 mm
- Sætskrue kompatibel med standardværktøj
- Kemisk og korrosionsbestandig
- Valg af to typer flow
- Bladene kan let udskiftes
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) aksel | 6 mm |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 30 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Type | Løbehjul |
| Materiale | Rustfrit stål |