Få mere at vide
Cytiva Tilbehørssæt
Artikelnummer. 12475670 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Emballagemængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
12475670 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12475670 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28966367
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Sæt
Emballagemængde 1 hver
Inkluderer Netring, støtteskærm, O-ring, to hylstre og to fingertætte stoppropper
Til brug med HiScale 16 kolonner