Få mere at vide
WTW™ Tilbehørsboks
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ammoniakelektrode NH 500/2 |
| Type | Tilbehørsboks |
| Inkluderer | 3 udskiftningshoveder og 50 ml elektrolytopløsning |