Få mere at vide
WTW™ Accessories for WTW™ Portable pH Meter
Konnektortyper:
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | 2 Holes |
| Materiale | PVC-U Armoring, Glass Shaft, PE Watering Cap, FPM O-ring |
| pH-område | 4 til 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 30°C |
| Type | ORP Combination Electrode |
| Til brug med (applikation) | Measurements in waste water, emulsions, suspensions and media that contain protein and sulphide |
| Model- | SensoLyt™ PtA |
| mV rækkevidde | -200 to +200 |
| Opbevaringskrav | Med vanddæksel, fyldt med KCl (3mol/L), Ag+ fri |
| Vis mere |