Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Wellwash™ og Wellwash™ Versa Mikropladeskiver
Artikelnummer. p-8442004 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Låg til opbevaringsflaske
Væskefilter
Til brug med (udstyr):
Wellwash Mikroplade Strip Washer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 15640845
Brand: Thermo Scientific™ N12407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre din Wellwash og Wellwash Versa mikropladeskiver med en række tilbehør og reservedele. Wellwash mikropladeskiver muliggør pålidelige ELISA pladevask til 96- eller 384-brønds plader med lave restvaskevolumener og brugervenlige funktioner for optimal bekvemmelighed og sikkerhed.
Dette tilbehør og reservedele er til brug med Wellwash og Wellwash Versa mikropladeskiver. Nogle er kompatible med begge modeller, mens andre er specielt designet til enten Wellwash eller Wellwash Versa mikroplade vaskemaskine.
Wellwash mikropladestrimmelskiver giver pålidelig og robust pladevask til ELISA applikationer med lave restvaskevolumener. Wellwash mikropladevaskere har et stort farvedisplay med grafisk brugergrænseflade, lokale sprogversioner og flasker uden tryk for optimal brugervenlighed, bekvemmelighed og sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Type Væskefilter
Til brug med (udstyr) Wellwash Mikroplade Strip Washer