Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Vivacell Modeller
Artikelnummer. p-4234464 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
For Vivacell 20 og 70; Til trykfugehoved
Vivacell 250
Til brug med (applikation):
Ladeventil
Vedligeholdelsessæt
Inkluderer:
Ikke relevant
Prøvebeholder, filtratbeholder, O-ringtætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10663382
Brand: Sartorius VCA005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til div Vivacell enheder
  • Brug ladeværdien med tryk-fugehoved
  • Vedligeholdelsessættet inkluderer prøvebeholder, filtratbeholder og 'O'-ringforseglinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) For Vivacell 20 og 70; Til trykfugehoved
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Ladeventil
Inkluderer Ikke relevant
Type Tilbehør til Vivacell Model