Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Vivacell Modeller
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
For Vivacell 20 og 70; Til trykfugehoved
Vivacell 250
Til brug med (applikation):
Ladeventil
Vedligeholdelsessæt
Inkluderer:
Ikke relevant
Prøvebeholder, filtratbeholder, O-ringtætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Use charge value with pressure-fuge head
- Maintenance Kit includes sample reservoir, filtrate container and 'O' ring seals
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Reusable |
| Filtertype | Ultrafiltration |
| Til brug med (udstyr) | Vivacell 250 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Vedligeholdelsessæt |
| Inkluderer | Prøvebeholder, filtratbeholder, O-ringtætninger |
| Type | Accessory for Vivacell Model |