Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
Varioskan LUX er parret med den kraftfulde fjerde generation SkanIt Software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet.
- Licensfri —Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
- Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og analyser
- Innovative Virtual Pipetting ToolTM gør det nemt at definere prøver til pladelayout
- Måledata gemmes løbende i databasen, så der går ingen data tabt på grund af uventede afbrydelser såsom strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
- Forenklet databehandling og eksport
- Eksporter data med et enkelt museklik, eller få dem automatisk sendt via e-mail ved afslutningen af kørslen
- Flere filformater til eksport af resultater:* .xlsx,* .pdf,* .xml, og* .txt
De Varioskan LUX er modulopbygget og kan opgraderes, så du kan bygge det system, der passer bedst til dine behov. Kontakt en salgsrepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsholder til pladeadaptere |
| Til brug med (udstyr) | Varioskan LUX Mikropladelæser |
| Produktlinje | Varioskan |