Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Artikelnummer. 15330787 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
1536-brønd-adapter til 10 mm plade uden låg
384-brønd-adapter til plade uden låg
384-brøndsadapter til tallerken med låg
6-48-brønd-adapter til plade med låg
6-48-brønd-adapter til plade uden låg
96-brønds adapter til PCR-plade uden låg
96-brønds adapter til plade med låg
96-brønds adapter til tallerken uden låg
Aspirationsrørsamling til en dispenser
Dispenserrørsamling til en dispenser
Dispensersprøjte, 1 ml
Dispensersprøjte, 5 ml
Emissionsfilter
Emissionsfilteropsamlingsværktøj
Mikropladepakke til Varioskan LUX IQ/OQ
Opbevaringsholder til pladeadaptere
Opgraderingssæt til luminometri og AlphaScreen
Opgraderingssæt til luminometri og TRF
Opgraderingssæt til luminometri, AlphaScreen og TRF
Opgraderingssæt til to dispensere
Robotisk tallerkenbakke til tallerkener med og uden låg
Robotisk tallerkenbakkeadapter til tallerkener uden låg
Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg
Væskebeskyttelsesbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15330787 Opbevaringsholder til pladeadaptere Hver
15340787 Emissionsfilteropsamlingsværktøj Hver
12433458 Aspirationsrørsamling til en dispenser Hver
12439757 Emissionsfilter Hver
11599479 Robotisk tallerkenbakkeadapter til tallerkener uden låg Hver
12472238 384-brønd-adapter til plade uden låg Hver
12871886 384-brøndsadapter til tallerken med låg Hver
12492238 96-brønds adapter til tallerken uden låg Hver
11905484 96-brønds adapter til plade med låg Hver
11589309 6-48-brønd-adapter til plade uden låg Hver
11995474 6-48-brønd-adapter til plade med låg Hver
12432248 Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg Hver
12442248 Robotisk tallerkenbakke til tallerkener med og uden låg Hver
12452248 96-brønds adapter til PCR-plade uden låg Hver
12472248 1536-brønd-adapter til 10 mm plade uden låg Hver
12492248 Dispensersprøjte, 5 ml Hver
12402258 Dispenserrørsamling til en dispenser Hver
12412258 Dispensersprøjte, 1 ml Hver
17198238 Mikropladepakke til Varioskan LUX IQ/OQ -
17954312 Væskebeskyttelsesbakke -
17972051 Opgraderingssæt til luminometri og AlphaScreen -
17982081 Opgraderingssæt til luminometri og TRF -
17932161 Opgraderingssæt til luminometri, AlphaScreen og TRF -
17982051 Opgraderingssæt til to dispensere -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15330787 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N16443
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Diverse tilbehør til brug med Varioskan™ LUX Multimode mikropladelæser.
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
Varioskan LUX er parret med den kraftfulde fjerde generation SkanIt Software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet.
  • Licensfri —Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
  • Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og analyser
  • Innovative Virtual Pipetting ToolTM gør det nemt at definere prøver til pladelayout
  • Måledata gemmes løbende i databasen, så der går ingen data tabt på grund af uventede afbrydelser såsom strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
  • Forenklet databehandling og eksport
  • Eksporter data med et enkelt museklik, eller få dem automatisk sendt via e-mail ved afslutningen af kørslen
  • Flere filformater til eksport af resultater:* .xlsx,* .pdf,* .xml, og* .txt
De Varioskan LUX er modulopbygget og kan opgraderes, så du kan bygge det system, der passer bedst til dine behov. Kontakt en salgsrepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsholder til pladeadaptere
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX Mikropladelæser
Produktlinje Varioskan