Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
- De Varioskan LUX er et modulært, opgraderbart instrument, der giver fremragende anvendelighed på tværs af en række applikationer.
- Op til fem måleteknologier: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkte og filtreret), AlphaScreen/AlphaLISA og tidsopløst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
- Filter og monokromatoroptik
- Spektral scanning til optimering af assays
- fem måletilstande inklusive slutpunkt, kinetisk, spektre, kinetisk spektre og multipunkt
- Integreret gaskontrolmodul til indstilling af CO2- og O2-koncentrationer til cellebaserede assays
- Samtidig dispensering og måling til signalovervågning ved start af en reaktion
- Automatisk dynamisk områdevalg baseret på signalintensiteten for hver brønd
- Smart sikkerhedskontrol designet til at identificere og advare brugeren om potentielle problemer, før de opstår
- Automatiseret instrumentkalibrering og selvdiagnostik for pålidelig driftssikkerhed
- Certificeret HTRF kompatibel læser af CisBio Bioassays
- Valideret DLReady ved Promega Corporation
- Licens gratis— Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
- Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og analyser
- Innovativt virtuelt pipetteringsværktøj gør det nemt at definere prøver til pladelayout
- måledata gemmes løbende i databasen, så der går ’ingen data tabt på grund af uventede afbrydelser såsom strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
- Forenklet databehandling og eksport
- eksportere data med et enkelt museklik, eller få dem sendt automatisk i slutningen af ru
- Flere filformater til eksport af resultater:* .xlsx,* .pdf,* .xml, og* .txt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 384-brønds adapter til tallerken med låg |
| Til brug med (udstyr) | Varioskan LUX Mikropladelæser |
| Plade Type | 384-brønds plade |
| Produktlinje | Varioskan |