Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Artikelnummer. 12472248 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
1536-brønds adapter til 10 mm plade uden låg
384-brønds adapter til tallerken med låg
384-brønds adapter til tallerken uden låg
6-48-brønds adapter til tallerken med låg
6-48-brønds adapter til tallerken uden låg
96-brønds adapter til PCR-plade uden låg
96-brønds adapter til tallerken med låg
96-brønds adapter til tallerken uden låg
Aspirationsrørsamling til en dispenser
Dispenserrørsamling til en dispenser
Dispensersprøjte, 1 ml
Dispensersprøjte, 5 ml
Emissionsfilter
Emissionsfilteropsamlingsværktøj
Mikropladepakke til Varioskan LUX IQ/OQ
Opbevaringsholder til pladeadaptere
Opgraderingssæt til luminometri og AlphaScreen
Opgraderingssæt til luminometri og TRF
Opgraderingssæt til luminometri, AlphaScreen og TRF
Opgraderingssæt til to dispensere
Robotisk tallerkenbakke til tallerkener med og uden låg
Robotisk tallerkenbakkeadapter til tallerkener uden låg
Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg
Væskebeskyttelsesbakke
Packungsgröße:
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12472248
Marke: Thermo Scientific™ N06210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diverse tilbehør til brug med Varioskan™ LUX Multimode mikropladelæser.
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
Varioskan LUX er et modulært instrument, du kan opgradere det med manglende funktioner senere.
  • Installation af opgraderingssættene skal udføres af uddannet og autoriseret servicepersonale.
  • For TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger skal instrumentet være udstyret med et luminescensmodul.
  • TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger inkluderer excitationsfiltre, men ikke emissionsfiltre. Bestil venligst emissionsfiltre separat.
  • Kontakt venligst din lokale repræsentant for at diskutere instrumentopgraderingsmuligheden
Pladeadaptere bruges til at tilpasse plader i forskellig højde.
  • Adaptere justerer pladerne til den optimale højde til måling og dispensering.
  • Vælg adapter ud fra det pladeformat, der bruges, og om låget er nødvendigt eller ej.
Der er to typer pladebakker: universal og robot.
  • Den universelle pladebakke er til grundlæggende brug, og den er kompatibel med alle pladeformater (6- til 1536-brønds plader).
  • En robotpladebakke er til automatiseret brug med robotter og er kompatibel med 96- til 1536-brønds pladeformater.
Hvis dispenserne er i hyppig brug, anbefales det at udskifte aspirations- og dispenserslangerne en gang om året.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype 1536-brønds adapter til 10 mm plade uden låg
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX Mikropladelæser
Plade Type 1536-brønds plade
Produktlinje Varioskan
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt