Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
- Installation af opgraderingssættene skal udføres af uddannet og autoriseret servicepersonale.
- For TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger skal instrumentet være udstyret med et luminescensmodul.
- TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger inkluderer excitationsfiltre, men ikke emissionsfiltre. Bestil venligst emissionsfiltre separat.
- Kontakt venligst din lokale repræsentant for at diskutere instrumentopgraderingsmuligheden
- Adaptere justerer pladerne til den optimale højde til måling og dispensering.
- Vælg adapter ud fra det pladeformat, der bruges, og om låget er nødvendigt eller ej.
- Den universelle pladebakke er til grundlæggende brug, og den er kompatibel med alle pladeformater (6- til 1536-brønds plader).
- En robotpladebakke er til automatiseret brug med robotter og er kompatibel med 96- til 1536-brønds pladeformater.
Hvis dispenserne er i hyppig brug, anbefales det at udskifte aspirations- og dispenserslangerne en gang om året.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg |
| Til brug med (udstyr) | Varioskan LUX Mikropladelæser |
| Plade Type | 6 til 1536-brønds plade |
| Produktlinje | Varioskan |
| Inkluderer | 96-, 384- og 6-48-brønds pladeadaptere til plade uden låg |