Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør og opgraderingssæt til Varioskan LUX Multimode mikropladelæser
Artikelnummer. 11995474 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
1536-brønds adapter til 10 mm plade uden låg
384-brønds adapter til tallerken med låg
384-brønds adapter til tallerken uden låg
6-48-brønds adapter til tallerken med låg
6-48-brønds adapter til tallerken uden låg
96-brønds adapter til PCR-plade uden låg
96-brønds adapter til tallerken med låg
96-brønds adapter til tallerken uden låg
Aspirationsrørsamling til en dispenser
Dispenserrørsamling til en dispenser
Dispensersprøjte, 1 ml
Dispensersprøjte, 5 ml
Emissionsfilter
Emissionsfilteropsamlingsværktøj
Mikropladepakke til Varioskan LUX IQ/OQ
Opbevaringsholder til pladeadaptere
Opgraderingssæt til luminometri og AlphaScreen
Opgraderingssæt til luminometri og TRF
Opgraderingssæt til luminometri, AlphaScreen og TRF
Opgraderingssæt til to dispensere
Robotisk tallerkenbakke til tallerkener med og uden låg
Robotisk tallerkenbakkeadapter til tallerkener uden låg
Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg
Væskebeskyttelsesbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11995474 6-48-brønds adapter til tallerken med låg Hver
15330787 Opbevaringsholder til pladeadaptere Hver
15340787 Emissionsfilteropsamlingsværktøj Hver
12433458 Aspirationsrørsamling til en dispenser Hver
12439757 Emissionsfilter Hver
11599479 Robotisk tallerkenbakkeadapter til tallerkener uden låg Hver
12472238 384-brønds adapter til tallerken uden låg Hver
12871886 384-brønds adapter til tallerken med låg Hver
12492238 96-brønds adapter til tallerken uden låg Hver
11905484 96-brønds adapter til tallerken med låg Hver
11589309 6-48-brønds adapter til tallerken uden låg Hver
12432248 Universal tallerkenbakke til tallerkener uden låg Hver
12442248 Robotisk tallerkenbakke til tallerkener med og uden låg Hver
12452248 96-brønds adapter til PCR-plade uden låg Hver
12472248 1536-brønds adapter til 10 mm plade uden låg Hver
12492248 Dispensersprøjte, 5 ml Hver
12402258 Dispenserrørsamling til en dispenser Hver
12412258 Dispensersprøjte, 1 ml Hver
17198238 Mikropladepakke til Varioskan LUX IQ/OQ -
17954312 Væskebeskyttelsesbakke -
17972051 Opgraderingssæt til luminometri og AlphaScreen -
17982081 Opgraderingssæt til luminometri og TRF -
17932161 Opgraderingssæt til luminometri, AlphaScreen og TRF -
17982051 Opgraderingssæt til to dispensere -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11995474 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N02697
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Diverse tilbehør til brug med Varioskan™ LUX Multimode mikropladelæser.
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er et alsidigt værktøj til travle laboratorier udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurere instrumentet til dine behov, og når dit forskningsfokus ændrer sig, skal du bare opgradere instrumentet med serviceinstallerbare opgraderingssæt. Forskellige pladeadaptere og andet tilbehør hjælper dig med at optimere dine analyser.
  • Varioskan LUX er et modulært instrument, du kan opgradere det med manglende funktioner senere.
    • Installation af opgraderingssættene skal udføres af uddannet og autoriseret servicepersonale.
    • For TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger skal instrumentet være udstyret med et luminescensmodul.
    • TRF- og/eller AlphaScreen-teknologiopgraderinger inkluderer excitationsfiltre, men ikke emissionsfiltre. Bestil venligst emissionsfiltre separat.
    • Kontakt venligst din lokale repræsentant for at diskutere instrumentopgraderingsmulighederne.
  • Pladeadaptere bruges til at tilpasse plader i forskellig højde.
    • Adaptere justerer pladerne til den optimale højde til måling og dispensering.
    • Vælg adapter ud fra det pladeformat, der bruges, og om låget er nødvendigt eller ej.
  • Der er to typer pladebakker: universal og robot.
    • Den universelle pladebakke er til grundlæggende brug, og den er kompatibel med alle pladeformater (6- til 1536-brønds plader).
    • En robotpladebakke er til automatiseret brug med robotter og er kompatibel med 96- til 1536-brønds pladeformater.
  • Hvis dispenserne er i hyppig brug, anbefales det at udskifte aspirations- og dispenserslangerne en gang om året.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 6-48-brønds adapter til tallerken med låg
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX Mikropladelæser
Plade Type 48-brønds plade
Produktlinje Varioskan