Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Tube Revolver
Artikelnummer. 15208914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Paddles 10 ml/15 ml
Padler 0,5 ml/0,8 ml
Padler 1,5 ml/2 ml
Padler 5 mL/7mL
Padler 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. Oversigt unitSize
15208914 Padler 1,5 ml/2 ml Pakke med 2
15288904 Paddles 10 ml/15 ml Pakke med 2
15218914 Padler 0,5 ml/0,8 ml Pakke med 2
15298904 Padler 5 mL/7mL Pakke med 2
15228914 Padler 50 ml Hver
5 options
Artikelnummer. 15208914
Brand: Thermo Scientific™ 88881007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af din Thermo Scientific™ Tube Revolver ved at bruge dette tilbehør.
Optimer ydeevnen ved at bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til Tube Revolver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Rør
Rørkapacitet 1.5/2 mL
Produkttype Rotisserie pagaj
Oversigt Padler 1,5 ml/2 ml
Til brug med (udstyr) Rotator/Rocker
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.