Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af HEPA-filter
Artikelnummer. 15363022 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Funktioner:
99,95% effektivitet ved MPPS
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Funktioner Pakningsstørrelse
15363022 99,95% effektivitet ved MPPS Hver
1 options
Artikelnummer. 15363022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50141920
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Heracell VIOS 160i/250i og Forma Steri-cycle i160/i250
Hjælp med at sikre målbar klasse 10 luftkvalitetsydelse med Thermo Scientific™ Udskiftning af HEPA-filtre og rengøringssæt.
HEPA filtre
  • 99,95 % separationseffektivitet @MPPS
  • Hovedkammerfilter fås som enkeltstående eller pakket i en gruppe med de andre kammer in-line filtre
Dekontamineringssæt
  • Består af filtre til vanskelige at rengøre kamre og pakninger (undtagen dør) og slanger
  • Reducerer nedetid og arbejde brugt på dekontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftning i kammer HEPA-filter, rektangulært
Til brug med (udstyr) Heracell VIOS 160i/250i og Forma Steri-cycle i160/i250
Belysning LED
Type HEPA-filter
Funktioner 99,95% effektivitet ved MPPS