Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til LP Vortex Mixer
Artikelnummer. 15288874 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Gummi platform
Rørholder 12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15288874 Rørholder 12 mm Hver
15248874 Gummi platform Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15288874 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    122.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Optimer fleksibilitet og ydeevne ved at bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til LP Vortex mixere.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørholder 12 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Oversigt Slangeholder med indsatsholder (dia. 12 mm)
Til brug med (udstyr) Vortexblander
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.