Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til LP Vortex Mixer
Artikelnummer. 15248874 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Gummi platform
Rørholder 12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15248874 Gummi platform Hver
15288874 Rørholder 12 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15248874 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    120.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.13 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer fleksibilitet og ydeevne ved at bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til LP Vortex mixere.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gummi platform
Til brug med (udstyr) Vortexblander
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.