Få mere at vide
Digi-Sense™ Tilbehør til 20250-40 Digi-Sense™ Temperatur Fugtighed Touch-screen optager
Artikelnummer. p-7114302
Produkttype:
Forlænger sensorkabel
Udskiftning USB Kabel
Udskiftning af strømforsyning
Udskiftning af temperatur-/RF-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15830016
Brand: Digi-Sense™ 2025048
Berøringsskærmslæseren har 8 GB indbygget hukommelse for at give praktisk talt ubegrænset datalogningskapacitet
  • Inkluderer A2LA akkrediteret NIST-sporbart kalibreringscertifikat
  • Måler, logger og viser temperatur, fugtighed og dugpunkt
  • Aftagelig sensor til lokale eller fjernmålinger ved hjælp af forlængerkabel inkluderet
  • Betjening til vægmontering eller bordmontering
  • Resident selvstartende software, ingen installation nødvendig
  • Kommer med NIST kalibrering
  • Lagrede data downloads til computer via USB kabel leveret i CSV-format
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Udskiftning AC Adapter til Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering
Inkluderer 5 V 2 A AC adapter
Produkttype Udskiftning af strømforsyning
Til brug med (udstyr) Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering (20250-40)