Få mere at vide
Digi-Sense™ Tilbehør til 20250-40 Digi-Sense™ Temperatur Fugtighed Touch-screen optager
Beskrivelse
- Inkluderer A2LA akkrediteret NIST-sporbart kalibreringscertifikat
- Måler, logger og viser temperatur, fugtighed og dugpunkt
- Aftagelig sensor til lokale eller fjernmålinger ved hjælp af forlængerkabel inkluderet
- Betjening til vægmontering eller bordmontering
- Resident selvstartende software, ingen installation nødvendig
- Kommer med NIST kalibrering
- Lagrede data downloads til computer via USB kabel leveret i CSV-format
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskiftning USB Kabel |
| Til brug med (udstyr) | Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering (20250-40) |