Få mere at vide
Digi-Sense™ Tilbehør til 20250-40 Digi-Sense™ Temperatur Fugtighed Touch-screen optager
Artikelnummer. 15820016
Skift visning
Produkttype:
Forlænger sensorkabel
Udskiftning USB Kabel
Udskiftning af strømforsyning
Udskiftning af temperatur-/RF-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15820016 Forlænger sensorkabel Hver
15830016 Udskiftning af strømforsyning Hver
15810016 Udskiftning af temperatur-/RF-sensor Hver
15840016 Udskiftning USB Kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15820016 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025047
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berøringsskærmslæseren har 8 GB indbygget hukommelse for at give praktisk talt ubegrænset datalogningskapacitet
  • Inkluderer A2LA akkrediteret NIST-sporbart kalibreringscertifikat
  • Måler, logger og viser temperatur, fugtighed og dugpunkt
  • Aftagelig sensor til lokale eller fjernmålinger ved hjælp af forlængerkabel inkluderet
  • Betjening til vægmontering eller bordmontering
  • Resident selvstartende software, ingen installation nødvendig
  • Kommer med NIST kalibrering
  • Lagrede data downloads til computer via USB kabel leveret i CSV-format
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forlængerkabel til Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering
Produkttype Forlænger sensorkabel
Til brug med (udstyr) Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering (20250-40)